5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR315095-1G OR315095-250MG OR315095-5G
APOSOR315095-1GEA 73.1 CHF
APOSOR315095-1G APOSOR315095-250MG APOSOR315095-5G
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
Formel: C₅H₄BrClN₂O
MW: 223,455 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18250187
CAS-Nummer: 89283-94-3