3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridine
OR315079-1G OR315079-5G
APOSOR315079-1GEA 45.3 CHF
APOSOR315079-1G APOSOR315079-5G
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
Formel: C₇H₈BrNO
MW: 202,049 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061305
CAS-Nummer: 717843-51-1