2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR314003-1G OR314003-250MG OR314003-5G
APOSOR314003-1GEA 669 CHF
APOSOR314003-1G APOSOR314003-250MG APOSOR314003-5G
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Formel: C₁₅H₁₃ClO
MW: 244.716 g/mol
Melting Pt: 112…114 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11210879
CAS-Nummer: 62006-19-3