3-Bromo-2-chloroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR313100-1G OR313100-5G OR313100-25G
APOSOR313100-1GEA 25.8 CHF
APOSOR313100-1G APOSOR313100-5G APOSOR313100-25G
3-Bromo-2-chloroaniline 95%
3-Bromo-2-chloroaniline
Formel: C₆H₅BrClN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848536
CAS-Nummer: 56131-46-5
UN: 2019
ADR: 6.1,II