Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR313093-5G
APOSOR313093-5GEA 144 CHF
APOSOR313093-5G
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate 98%
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17018734
CAS-Nummer: 96524-70-8