(S)-2-Methylpiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR313089-1G
OR313089-5G
APOSOR313089-1GEA
180
CHF
APOSOR313089-1G
APOSOR313089-5G
(S)-2-Methylpiperidine
(S)-2-Methylpiperidine
Formel:
C₆H₁₃N MW: 99,174 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862169 CAS-Nummer: 3197-42-0 |