3-Chloro-5-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR313073-1G
OR313073-5G
OR313073-25G
APOSOR313073-1GEA
64.5
CHF
APOSOR313073-1G
APOSOR313073-5G
APOSOR313073-25G
3-Chloro-5-methoxyaniline
3-Chloro-5-methoxyaniline
Formel:
C₇H₈ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11035922 CAS-Nummer: 10272-06-7 EINECS: 233-614-4 |