3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR313040-1G
OR313040-5G
APOSOR313040-1GEA
177
CHF
APOSOR313040-1G
APOSOR313040-5G
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₇NO₂ MW: 125,125 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07440095 CAS-Nummer: 90724-57-5 |