N-Boc-4-amino-2-butanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (3-oxobutyl)carbamate
OR313028-1G OR313028-250MG
APOSOR313028-1GEA 478 CHF
APOSOR313028-1G APOSOR313028-250MG
N-Boc-4-amino-2-butanone
N-Boc-4-amino-2-butanone
Formel: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,236 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14539579
CAS-Nummer: 54614-95-8