7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR313006-1G OR313006-250MG
APOSOR313006-1GEA 0 CHF
APOSOR313006-1G APOSOR313006-250MG
7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094745
CAS-Nummer: 149355-52-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III