8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 8-Benzyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
OR313002-1G OR313002-250MG
APOSOR313002-1GEA 282 CHF
APOSOR313002-1G APOSOR313002-250MG
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Formel: C₁₄H₁₉N₃O
MW: 245,32 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13152416
CAS-Nummer: 170921-48-9