Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR312506-1G OR312506-250MG
APOSOR312506-1GEA 156 CHF
APOSOR312506-1G APOSOR312506-250MG
Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₁₆O₄
MW: 212,242 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23701447
CAS-Nummer: 15448-76-7