4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR312495-1G OR312495-250MG
APOSOR312495-1GEA 1680 CHF
APOSOR312495-1G APOSOR312495-250MG
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00967723
CAS-Nummer: 15941-09-0