Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR312471-1G OR312471-250MG
APOSOR312471-1GEA 5670 CHF
APOSOR312471-1G APOSOR312471-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Formel: C₆H₇N
MW: 93.126 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29037333
CAS-Nummer: 126332-44-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III