3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR312458-1G OR312458-250MG
APOSOR312458-1GEA 1630 CHF
APOSOR312458-1G APOSOR312458-250MG
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₆H₉NO₂
MW: 127,141 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18826734
CAS-Nummer: 406947-32-8