Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR312456-1G
OR312456-250MG
APOSOR312456-1GEA
119
CHF
APOSOR312456-1G
APOSOR312456-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ MW: 154.166 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20716860 CAS-Nummer: 1379318-53-2 |