1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR312447-1G OR312447-250MG OR312447-100MG
APOSOR312447-1GEA 1040 CHF
APOSOR312447-1G APOSOR312447-250MG APOSOR312447-100MG
1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
Formel: C₅H₆I₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29037325
CAS-Nummer: 105542-98-1