3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312431-250MG
OR312431-100MG
APOSOR312431-250MGEA
0
CHF
APOSOR312431-250MG
APOSOR312431-100MG
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₁BrO₂ MW: 267.119 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD29037322 CAS-Nummer: 1980054-39-4 |