Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylhydrazine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR312411-1G OR312411-250MG OR312411-100MG
APOSOR312411-1GEA 2790 CHF
APOSOR312411-1G APOSOR312411-250MG APOSOR312411-100MG
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylhydrazine dihydrochloride
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylhydrazine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₀N₂·2ClH
MW: 171,068 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD27996126
CAS-Nummer: 1403746-38-2