4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312398-250MG
OR312398-1G
APOSOR312398-250MGEA
599
CHF
APOSOR312398-250MG
APOSOR312398-1G
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Formel:
C₁₁H₁₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27996112 CAS-Nummer: 1823939-03-2 |