4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312395-250MG
OR312395-100MG
APOSOR312395-250MGEA
939
CHF
APOSOR312395-250MG
APOSOR312395-100MG
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₂O₂ MW: 188,222 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD27996109 CAS-Nummer: 1823331-06-1 |