4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312394-1G
OR312394-250MG
APOSOR312394-1GEA
2890
CHF
APOSOR312394-1G
APOSOR312394-250MG
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formel:
C₁₁H₁₃N MW: 159.228 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27996108 CAS-Nummer: 1823343-61-8 |