3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR312393-1G
OR312393-250MG
APOSOR312393-1GEA
2890
CHF
APOSOR312393-1G
APOSOR312393-250MG
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formel:
C₁₁H₁₃N MW: 159,228 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27996107 CAS-Nummer: 1823935-84-7 |