Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR312386-1G
OR312386-250MG
APOSOR312386-1GEA
1320
CHF
APOSOR312386-1G
APOSOR312386-250MG
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₂O₃ MW: 168.19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24696091 CAS-Nummer: 131515-42-9 |