6-Azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
OR312258-5G
APOSOR312258-5GEA 133 CHF
APOSOR312258-5G
6-Azaspiro[2.5]octane hydrochloride
6-Azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Formel: C₇H₁₃N·ClH
MW: 147,646 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14581272
CAS-Nummer: 1037834-62-0