4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312254-250MG
OR312254-100MG
APOSOR312254-250MGEA
383
CHF
APOSOR312254-250MG
APOSOR312254-100MG
4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate 97%
4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate
Formel:
2C₆H₁₁N·C₂H₂O₄ MW: 284,351 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD27987995 CAS-Nummer: 1523571-00-7 |