Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Lieferant: Apollo Scientific
OR312193-1G OR312193-5G
APOSOR312193-1GEA 575 CHF
APOSOR312193-1G APOSOR312193-5G
Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Formel: C₂₀H₂₄O₆S₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22418996
CAS-Nummer: 22308-09-4
UN: 2585
ADR: 8,III