3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Carboxy-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
OR312133-250MG OR312133-500MG OR312133-100MG
APOSOR312133-250MGEA 425 CHF
APOSOR312133-250MG APOSOR312133-500MG APOSOR312133-100MG
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,222 g/mol
Melting Pt: 176…177 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00101889
CAS-Nummer: 83249-04-1