3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312131-1G
OR312131-250MG
APOSOR312131-1GEA
1970
CHF
APOSOR312131-1G
APOSOR312131-250MG
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Formel:
C₇H₉NO MW: 123,152 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27664953 CAS-Nummer: 1370705-39-7 |