Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diamine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR312113-1G OR312113-250MG
APOSOR312113-1GEA 1160 CHF
APOSOR312113-1G APOSOR312113-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diamine dihydrochloride
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diamine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₀N₂·2ClH
MW: 171.068 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19211809
CAS-Nummer: 147927-61-5