1-benzyl-3-methylbenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Benzyl-3-methylbenzene
OR311219-1G OR311219-250MG
APOSOR311219-1GEA 561 CHF
APOSOR311219-1G APOSOR311219-250MG
1-benzyl-3-methylbenzene 95%
1-benzyl-3-methylbenzene
Formel: C₁₄H₁₄
MW: 182,261 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (760 mm Hg)
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0.997 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09970508
CAS-Nummer: 620-47-3