7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR311141-1G OR311141-500MG
APOSOR311141-1GEA 805 CHF
APOSOR311141-1G APOSOR311141-500MG
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
Formel: C₁₄H₁₉NO₃
MW: 249,306 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07777004
CAS-Nummer: 149648-52-2