9H-Fluoren-9-ylmethyl N-[(1S)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR311113-1G
OR311113-500MG
APOSOR311113-1GEA
403
CHF
APOSOR311113-1G
APOSOR311113-500MG
9H-Fluoren-9-ylmethyl N-[(1S)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propyl]carbamate
9H-Fluoren-9-ylmethyl N-[(1S)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propyl]carbamate
Formel:
C₄₁H₃₉N₃O₅ MW: 653,765 g/mol Melting Pt: 79 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28139665 CAS-Nummer: 474123-46-1 |