N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Hydroxypropyl)methacrylamide
OR311087-5G
APOSOR311087-5GEA 99.3 CHF
APOSOR311087-5G
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Formel: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Melting Pt: 70 °C
Dichte: 1.002 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00080531
CAS-Nummer: 21442-01-3