Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 6-bromobenzofuran-2-carboxylate
OR311054-1G OR311054-250MG
APOSOR311054-1GEA 344 CHF
APOSOR311054-1G APOSOR311054-250MG
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrO₃
MW: 269,091 g/mol
Melting Pt: 68…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16038162
CAS-Nummer: 907945-62-4