4-Acetyl-N-(2,2-dimethoxyethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR311028-1G
APOSOR311028-1GEA 0 CHF
APOSOR311028-1G
4-Acetyl-N-(2,2-dimethoxyethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
4-Acetyl-N-(2,2-dimethoxyethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formel: C₁₃H₂₀N₂O₄
MW: 268,309 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14703586
CAS-Nummer: 1232794-99-8