3-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR311003-1G
APOSOR311003-1GEA
936
CHF
APOSOR311003-1G
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₆H₁₃ClN₂O₂ MW: 300,74 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09034182 CAS-Nummer: 937650-48-1 |