(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR310968-1G
OR310968-500MG
APOSOR310968-1GEA
403
CHF
APOSOR310968-1G
APOSOR310968-500MG
(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅NO·ClH MW: 213,704 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08443937 CAS-Nummer: 58349-17-0 |