1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310964-1G OR310964-500MG OR310964-250MG
APOSOR310964-1GEA 158 CHF
APOSOR310964-1G APOSOR310964-500MG APOSOR310964-250MG
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene
Formel: C₈H₈Br₂
MW: 263,957 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00027929
CAS-Nummer: 1074-15-3