2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR310962-1G
OR310962-500MG
APOSOR310962-1GEA
805
CHF
APOSOR310962-1G
APOSOR310962-500MG
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel:
C₁₀H₉Cl₂N MW: 214,091 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11036576 CAS-Nummer: 959139-99-2 |