2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR310960-1G OR310960-500MG
APOSOR310960-1GEA 805 CHF
APOSOR310960-1G APOSOR310960-500MG
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Formel: C₉H₁₁N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08700379
CAS-Nummer: 28637-61-8