N-[Bis(methylsulphanyl)methylidene]-4-chlorobenzene-1-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR310954-1G
OR310954-500MG
APOSOR310954-1GEA
645
CHF
APOSOR310954-1G
APOSOR310954-500MG
N-[Bis(methylsulphanyl)methylidene]-4-chlorobenzene-1-sulphonamide
N-[Bis(methylsulphanyl)methylidene]-4-chlorobenzene-1-sulphonamide
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂S₃ MW: 295,829 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28101539 CAS-Nummer: 13068-12-7 |