2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR310933-1G OR310933-500MG OR310933-100MG
APOSOR310933-1GEA 126 CHF
APOSOR310933-1G APOSOR310933-500MG APOSOR310933-100MG
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Formel: C₆H₃Br₂ClO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00029692
CAS-Nummer: 4526-56-1
UN: 1759
ADR: 8,III