3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR310931-1G OR310931-500MG
APOSOR310931-1GEA 1080 CHF
APOSOR310931-1G APOSOR310931-500MG
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
Formel: C₁₅H₁₀N₂O₄S
MW: 314,316 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261163
CAS-Nummer: 607743-07-7