tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310911-1G OR310911-500MG
APOSOR310911-1GEA 1080 CHF
APOSOR310911-1G APOSOR310911-500MG
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261175
CAS-Nummer: 308386-35-8