4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzene
OR310902-250MG
APOSOR310902-250MGEA 117 CHF
APOSOR310902-250MG
4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrClO
MW: 235,506 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09907927
CAS-Nummer: 103347-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II