trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310891-250MG OR310891-100MG
APOSOR310891-250MGEA 727 CHF
APOSOR310891-250MG APOSOR310891-100MG
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Formel: C₆H₁₂O₄
MW: 148,157 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16659995
CAS-Nummer: 87133-52-6