5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR310886-1G
OR310886-500MG
APOSOR310886-1GEA
1080
CHF
APOSOR310886-1G
APOSOR310886-500MG
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
Formel:
C₄H₅BrN₄ MW: 189,013 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11848482 CAS-Nummer: 1004-01-9 |