2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR31051-1G
OR31051-250MG
APOSOR31051-1GEA
511
CHF
APOSOR31051-1G
APOSOR31051-250MG
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₅BrN₂O₃ MW: 233.02 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21605255 CAS-Nummer: 1805025-96-0 |