2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR310468-5G OR310468-1G
APOSOR310468-5GEA 638 CHF
APOSOR310468-5G APOSOR310468-1G
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂S
MW: 239,294 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27957311
CAS-Nummer: 404009-18-3